Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s’adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d’un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent
- Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu’ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters
- Amélioration de la croissance de la culture
- Avec code couleur
- Échange de gaz contrôlé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon de verrouillage Bacti |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Quantité | Lot de 100 |
| Dimensions (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai |