Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre ambré, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 14,7 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Taille du bouchon | 13-425 |
| Afficher plus |