Learn More
Labconco™ collecteur 14 ports ; pour FreeZone les lyophiliseurs de console
Code produit 17550595 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lyophilisateur pour console FreeZone™ 6 L, 12 L ou 18 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
17550595 Lyophilisateur pour console FreeZone™ 6 L, 12 L ou 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17550595 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7201900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00€
    2610.34€ / 1 pièces
    Économisez 594.66€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le collecteur en acier inox à utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ comprend des soupapes en néoprène avec des boutons en plastique.
Collecteur à 14 ports
  • Collecteur en acier inoxydable Type 304
  • 14 vannes en néoprène avec des boutons en plastique peuvent accueillir à la fois des adaptateurs de 1/2 in et de 3/4 in
  • Pour une utilisation avec des lyophiliseurs console de 6L, 12L ou 18L FreeZone
  • Le lyophilisateur, la verrerie et les adaptateurs sont requis (non inclus)
  • Comprend une broche de verrouillage
Spécification
Type Collecteur de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable (304)
Nbre de ports 14
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateur pour console FreeZone™ 6 L, 12 L ou 18 L
Comprend 14 vannes en néoprène avec des boutons en plastique moulé et 1 goupille de verrouillage
Largeur (impériale) 24,3 in
Hauteur (impériale) 10,3 in
Longueur (impériale) 10,6 in
Poids à l’expédition (impériale) 21 lb.
Poids (impériale) 18 lb.