Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Certifié exempt de métaux jusqu'à une partie par milliard de 43 métaux et éléments courants
- Les bouchons sont en polyéthylène naturel pur
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
- polypropylène USP résine de classe VI
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Congelable jusqu'à -80 °C
- Autoclavable
- Capacité : 15 ml
- Bouchons incolores naturels
- Fabriqué en USA
- Éléments testés : aluminium, antimoine, arsenic, baryum, béryllium, bismuth, cadmium, césium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, gallium, germanium, or, fer, plomb, lithium, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, niobium, phosphore, potassium, rhénium, rubidium, sélénium, silicium, argent, sodium, strontium, tantale, thallium, étain, titane, tungstène, vanadium, yttrium, zinc, zirconium
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifugeuses, rotors, secoueurs, ICP-MS |
| Nb par paquet | 50/Pk. |
| Conditionnement | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |