Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16654032
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis de type capsule
Bouchon à vis plat
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
25 tubes/portoir en PP réutilisable, 2 portoirs/sachet, 6 sachets/boîte
25 tubes/portoir, 2 portoirs/boîte
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
300 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de bouchon Stérilité Quantité unitSize
16654032 Bouchon à vis plat Stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16674042 Bouchon à vis plat Stérile 25 tubes/portoir en PP réutilisable, 2 portoirs/sachet, 6 sachets/boîte 300 pièces
16684042 Bouchon à vis plat Non stérile 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
16664032 Bouchon à vis de type capsule Stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16694042 Bouchon à vis de type capsule Non stérile 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
17517906 Bouchon à vis de type capsule Stérile 25 tubes/portoir, 2 portoirs/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 16654032 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 31363450069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
  • Tube à centrifuger conique
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Matériau du bouchon Polyethylene
Couleur de bouchon Purple
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Nb par paquet 50/paquet
Conditionnement 50 tubes / sachet, 10 sachets / boîte.
Quantité 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Stérilité Stérile
Gamme de produits PerformR
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 118 mm
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis plat
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Yes
Graduations De 2 à 15 par incréments de 0,5
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 3,000 x g