Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 15 mL
Description
- Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
- ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
- Graduations par incréments de 0,5 ml de 2 à 15 ml
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inversée
- Ligne de congélation maximale
- 17 mm de largeur, 118 mm de hauteur sans les bouchons
- polypropylène USP Résine de classe VI
- Centrifugation à 17 000 g, congelable à -80 °C
- Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
- Les tubes à bouchon plat peuvent être nettoyés et réutilisés.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP ; IATA 95 kPa |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Violet |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, agitateurs |
| Conditionnement | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte |
| Quantité | 500 tubes/sachet, 500 bouchons/sachet |
| Afficher plus |