Learn More
Fisherbrand™ Homogénéisateur portatif 150 watts
Code produit 15565809 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15565809 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15565809
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitez les échantillons de manière fiable, rapide et efficace. L’homogénéisateur portatif Fisherbrand™ 150 watts est un homogénéisateur de tissus léger à haute performance.
  • Conçu pour une utilisation portative confortable / peut être monté sur support de moteur pour un traitement plus approfondi
  • Les sondes de générateur à connexion rapide interchangeables pour rotor et stator offrent la possibilité de traiter des échantillons de μ200 L à 100 mL.
  • Les sondes en acier inoxydable (5 à 10 mm de diamètre) sont conçues pour une longue durée de vie et sont faciles à démonter pour le nettoyage.
  • Les sondes en plastique éliminent pratiquement le risque de contamination croisée et de transfert entre les échantillons, peuvent être nettoyées pour être réutilisées dans la plupart des cas
  • Vitesse : Variable de 5 000 à 35 000 tr/min
  • Puissance : 150 W max.
  • Son: < 72 dB
Certifications
CE
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Homogénéiseur
Vitesse 5000 à 35 000 tr/min
Alimentation électrique Cordon UE 220 V, 150 W
Diamètre (métrique) 6,35 cm
Hauteur (métrique) 22,8 cm
À utiliser avec (application) Homogénéisation tissulaire, analyse PCR, perturbation cellulaire, extractions ARN / ADN et protéines, émulsions et suspensions
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de prise Prise EU
Poids (métrique) 466 g