Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 15 mm, filetage de 15-425, verre transparent, 8 ml, bouchon à vis en PP, bouchon fermé, septum en butyl / PTFE
Code produit 12920941 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12920941 Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12920941
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND15
  • 15-425
  • Verre
  • Transparent
  • 8 ml
  • Bouchon à vis
  • Bouchons fermés
  • PP
  • Butyle / PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) PTFE/butyle
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 16,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 8,9 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 15-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 61 mm