Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps
Code produit 11517153 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11517153 Vert 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11517153
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la
  • Les bouchons Bacti-Caps™ fournissent une fermeture de tube de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons en coton
  • Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standards, ils s’adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d’un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
  • Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent. Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu’ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters
  • Amélioration de la croissance de la culture
  • Avec code couleur
  • Échange de gaz contrôlé
Informations sur la commande
dimClosureColor
Spécification
Type de produit Bouchon de verrouillage Bacti
Autoclavable Autoclavable
Matériau Plastique
Couleur Vert
Quantité Lot de 100
Dimensions (métrique) 16 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai