Learn More
Globe Scientific Tube de culture 17x100 mm
Code produit 31922372 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
16 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922372 16 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922372 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110158
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Globe Scientific Inc. Tube de culture 17x100 avec capuchon à boutons de pression double position
  • Les tubes en polystyrène peuvent résister à 1500 RPM pendant la centrifugation
  • Les capsules à double position (LDPE) permettent un stockage aérobie ou anaérobie des échantillons
  • Laissez le bouchon à pression en position lâche pour le travail aérobie et en position scellée pour les cultures anaérobies
Specifications
Matériau du bouchon PEBD
Couleur de bouchon Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Bouchon d’aération
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Graduée Non
Comprend Double plafond de position
Quantité 500/Cs.
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 16 mL
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube de culture