Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Code produit 10169960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longueur (métrique) de lame:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Diamètre (métrique) externe unitSize
10169960 250 mm 45 mm 2 mm 1 pièce
10538881 150 mm 32 mm 5 mm 1 pièce
11865071 150 mm 32 mm 5 mm 10 pièces
10262091 150 mm 32 mm 1 mm 1 pièce
10485031 180 mm 32 mm 1 mm 1 pièce
10343981 210 mm 32 mm 1 mm -
10373741 180 mm 40 mm 5 mm 1 pièce
10613151 210 mm 40 mm 5 mm 1 pièce
11855071 210 mm 40 mm 5 mm 10 pièces
10300681 250 mm 48 mm 5 mm 1 pièce
10613341 300 mm 48 mm 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10169960 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3424
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cuillère en acier inoxydable pour prélever des produits chimiques.
  • Cuillère pour produits chimiques
  • Avec poignée spatule
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Longueur (métrique) de lame 45 mm
Largeur (métrique) 32 mm
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 250 mm