Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, droite
Description
- Double spatule
- En acier inox 18 / 10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Droit |
| Revêtement | PTFE |
| Type de produit | Spatule à double extrémité |
| Longueur (métrique) de lame | 40 mm |
| Largeur (métrique) | 9 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 9 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 130 mm |