Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inox 18/10, forme de cuillère
Code produit 10094950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Type de produit:
Cuillère-spatule
Micro cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
2,5mm
3mm
4mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10094950 180 mm Micro cuillère-spatule 2,5mm 1 pièce
10420441 210 mm Micro cuillère-spatule 2mm 1 pièce
10770812 130 mm Micro cuillère-spatule 2 mm 1 pièce
11835071 185 mm Micro cuillère-spatule 2mm 10 pièces
10721202 180 mm Cuillère-spatule 3mm 1 pièce
10557122 210 mm Cuillère-spatule 4mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10094950 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3341
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules microcuillères en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en deux types.
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Cuillère
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2,5mm
Dimensions (L x l) 180 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 180 mm