Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inox 18/10, forme de cuillère
Code produit 10770812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Type de produit:
Cuillère-spatule
Micro cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
2,5mm
3mm
4mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10770812 130 mm Micro cuillère-spatule 2 mm 1 pièce
10420441 210 mm Micro cuillère-spatule 2mm 1 pièce
10094950 180 mm Micro cuillère-spatule 2,5mm 1 pièce
11835071 185 mm Micro cuillère-spatule 2mm 10 pièces
10721202 180 mm Cuillère-spatule 3mm 1 pièce
10557122 210 mm Cuillère-spatule 4mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10770812 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3210
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules microcuillères en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en deux types.
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Cuillère
Type de produit Micro cuillère-spatule
À utiliser avec (application) Conçus pour un large éventail d’utilisations
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 130 mm