Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inoxydable 18/10
Code produit 10655801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Longueur (métrique) de lame:
5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
6 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
7 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) de lame:
3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
4 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
5 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Largeur (métrique) de lame unitSize
10655801 150 mm 6 mm (cuillère) / 45 mm (lame) 4 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 1 pièce
10269120 150 mm 7 mm (cuillère) / 40 mm (lame) 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 1 pièce
10383501 150 mm 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame) 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 1 pièce
11815061 150 mm 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame) 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 10 pièces
11825061 150 mm 9 mm (cuillère) / 40 mm (lame) 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 10 pièces
10186310 150 mm 9 mm (cuillère) / 40 mm (lame) 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 1 pièce
10373551 200 mm 9 mm (cuillère) / 45 mm (lame) 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10655801 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3343
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules micro-cuillères en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions en laboratoire.
  • Acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Forme Extrémité cuillère, extrémité lame
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 6 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) 5 mm
Largeur (métrique) de lame 4 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Dimensions (L x l) 150 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm