Learn More
Bochem™ Spatules microcuillères en acier inox 18/10, forme de pelle
Code produit 10758111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10758111 180 mm 1 pièce
10767911 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758111 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3351
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules microcuillères en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en deux types.
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Pelle
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2mm
Dimensions (L x l) 180 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 180 mm