Learn More
Bochem™ Spatules microcuillères en acier inox 18/10, forme de pelle
Code produit 10767911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10767911 150 mm 1 pièce
10758111 180 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767911 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3350
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules microcuillères en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en deux types.
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Pelle
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2mm
Dimensions (L x l) 150 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm