Learn More
Bochem™ Spatules cuillères en acier inoxydable 18/10
Description
- Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Cuillère-spatule |
| Longueur (métrique) de lame | 70 mm |
| Largeur (métrique) | 14 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 250 mm |