Learn More
Bochem™ Spatule cuillère standard en acier inoxydable 18/10
Code produit 10045070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10045070 230 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10045070 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3215
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en acier inox 18/10. La spatule-cuillère standard en acier inox 18/10 Bochem™ est une spatule standard.
  •  Acier inox
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cuillère-spatule
À utiliser avec (application) Conçus pour un large éventail d’utilisations
Diamètre (métrique) externe 4mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 230 mm