Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP, 180 ml, avec bouchon à vis
Code produit 15458844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Bleu
Naturel
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
264 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Couleur de bouchon Conditionnement
15458844 Stérile Bleu Bleu 264 pièces
15428844 Non stérile Naturel Rouge 264 pièces
15418844 Non stérile Naturel Bleu 264 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458844 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP53C021
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé dans les applications cliniques et industrielles.
  • À utiliser dans les applications cliniques et industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 180 mL
Certifications/Conformité CE N 1935/2004, ISO 11137, STÉRILE SA 10-3
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 102 mm