Learn More
Econix™ Collecteurs Bio-bins™ en carton ordinaire pour déchets non tranchants à usage général
Tous les produits Econix ProduitsDescription
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L, 2,5 L |
| Certifications/Conformité | Non requis |
| Type de bouchon | Joint temporaire |
| Description | Compact, rabattable à plat |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 110 x 180 mm |
| Hauteur (métrique) | 180 mm, 120 mm |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | Non stérile |
| Quantité | 100/boîte |
| Afficher plus |