Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1, à filetage court de 9 mm
Code produit 12970881 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Bleu
Noir
Transparent
Pré-fendu:
No
Oui
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Couleur de bouchon Pré-fendu Couleur Conditionnement
12970881 Oui Bleu Oui Concluant 100 pièces
11890892 Oui Bleu No Concluant 100 pièces
11787497 Non Bleu No Concluant 100 pièces
15124649 Non Bleu Oui Concluant 100 pièces
12951251 Non Transparent No Concluant 100 pièces
11395991 Oui Transparent No Ambré 100 pièces
15532320 Oui Noir Oui Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12970881
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9 mm
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 32 mm