Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour instruments Waters, à filetage court de 9 mm
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Pré-fendu | Oui |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |