Learn More
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 31447890
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31447890 100 g
31445423 5 g
31439807 25 g
31438781 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31447890 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12485100g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 85068-32-2
Molecular Formula C10H5F6N
MDL Number MFCD00009904
Quantity 100 g
SMILES N#CCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 253.14
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.