Learn More
2,3-Dimethylnaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31102431
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31102431 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31102431 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD13846100mg
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifica
CAS 581-40-8
Molecular Formula C12H12
MDL Number MFCD00004119
Quantity 100 mg
SMILES CC1=C(C)C=C2C=CC=CC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 156.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,3-Dimethylnaphthalene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.