Learn More
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10748403
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10748403 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10103282 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10748403 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07137CB
 Restricted Item
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemische Identifikatoren
CAS 70523-22-7
Molecular Formula C4H5BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 155.90
MDL Number MFCD01318983
InChI Key PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC Name (2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 155.9
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.