Få mere at vide
2-Bromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005256
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
31005256 25 g 25g
30998641 5 g 5g
30999955 100 g 100g
30999854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31005256 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1131225g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 51605-97-1
Molecular Formula C9H12BrN
MDL Number MFCD00051585
Quantity 25 g
SMILES CC(C)C1=CC(Br)=C(N)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 214.10
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromo-4-isopropylaniline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.