Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution acrylique à 2 compartiment
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- Fabriqué en acrylique transparent de 3 mm d'épaisseur pour une surveillance rapide des stocks
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Deux compartiments permettent d’organiser et de classer les éléments
- Les couvercles rabattables conservent les produits en toute sécurité et à l’abri de la poussière
- Comprend des pieds en caoutchouc antidérapants
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Acrylique |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Rectangulaires |
| Quantité | 1 de chaque |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Longueur (métrique) | 139 mm |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| Hauteur (métrique) | 368 mm |