Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15415789
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15415789 10 mg, 10mg 10mg
15425789 50 mg, 50mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15415789 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63588.MA
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Selective antagonist at GABA-B receptors
Selective antagonist at GABA-B receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117354-64-0
Molecular Formula C9H12ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 265.708
MDL Number MFCD00069282
InChI Key WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC Name 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Spezifikation
Melting Point 268°C to 271°C
Color White
Quantity 10 mg, 10mg
Physical Form Solid
UN Number UN1759
Solubility Information Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
Formula Weight 265.71
Chemical Name or Material 2-Hydroxysaclofen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.