Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 2 L
Code produit 17651685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17651685 Jaune 1 pièce
17631685 Orange 1 pièce
17641685 Violet 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17651685 Fournisseur Sharpsafe™ Code fournisseur 51405430
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
  • Le modèle de 2 litres est conçu pour être utilisé conjointement avec le Sharpsafe Plateau faisant partie intégrante du Sharpsafe Système d'élimination des objets tranchants à proximité du patient (NPSD).
  • La grande ouverture permet l’élimination sûre et facile des aiguilles et des seringues et un rabat interne transparent garantit une protection accrue.
  • Un couvercle translucide avec une ligne de remplissage clairement visible et un message d’isolement des déchets imprimé par jet d’encre permettent de s’assurer que le récipient n’est pas surchargé.
  • Nos récipients Sharps sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Couvercle semi-translucide – Contenu visible une fois rempli.
    • Une protection de sécurité transparente et auto-activable assure une élimination sûre.
    • Protection de sécurité fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
    • Étiquette moulée – offre une piste d'audit permanente qui ne peut être supprimée.
    • Temporaire& Fonction de fermeture finale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291
Couleur de bouchon Jaune
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 385 x 585 x 375 mm
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants