Learn More
Heathrow Scientific™ Plateaux en carton pour lames à 20 emplacements
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsSpécification
Spécification
| Type | Plateau de rangement pour lames |
| Capacité de lame | 30 |
| Couleur | Jaune |
| Compartiments | 20 |
| L’appareil peut contenir | 30 lames |
| À utiliser avec (application) | Travail en toute sécurité, transport et stockage à court terme des lames |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Hauteur (impériale) | 0,4 in |
| Hauteur (métrique) | 0,9 cm |
| Longueur (impériale) | 8,2 in |
| Afficher plus |