Description
- Verrouillez plusieurs racks pour augmenter le stockage des tubes
- Les racks se verrouillent ensemble de chaque côté
- Retirez facilement les tubes grâce à l'encoche prévue à cet effet sur le devant du support.
- Grandes coordonnées moulées pour faciliter l’identification des tubes
- Rack à deux niveaux permettant une identification facile des étiquettes de tube
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Microtubes (0,5 à 2 mL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 20 puits |
| Forme | Triangle |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,0 mL et de 1,5/2,0 mL |
| Quantité | 6/boîte |
| Afficher plus |