Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en polyoxyméthylène-nylon, diamètre 200 mm x hauteur 45 mm
Code produit 11715618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500μ m
600 μm
630 μm
700μ m
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1 600 μm
2000 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11715618 5 μm 1 pièce
11775608 25 μm 1 pièce
11755608 30 μm 1 pièce
11785608 20 μm 1 pièce
11765598 100 μm 1 pièce
11705618 11 μm 1 pièce
11745608 36 μm 1 pièce
11735608 41 μm 1 pièce
11725608 50 μm 1 pièce
11705608 63 μm 1 pièce
11785598 80 μm 1 pièce
11795598 70 μm 1 pièce
11715598 150 μm -
11795588 180 μm 1 pièce
11785588 200 μm 1 pièce
11765588 250 μm 1 pièce
11745588 300 μm 1 pièce
11725588 355 μm 1 pièce
11715588 400 μm 1 pièce
11795578 500μ m 1 pièce
11785578 600 μm 1 pièce
11775578 630 μm 1 pièce
11765578 700μ m 1 pièce
11755578 800 μm 1 pièce
11735578 900 μm 1 pièce
11715578 1250 μm 1 pièce
11705578 1400 μm 1 pièce
11725578 1000 μm 1 pièce
11795568 1 600 μm 1 pièce
11775568 2000 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 11715618 Fournisseur Linker Industrietechnik™ Code fournisseur 552.050.8810005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.91€
    119.81€ / 1 pièces
    Économisez 26.10€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le tamisage de particules de différentes porosités. Ces tamis d'essai en plastique ne comportent aucune pièce métallique et ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 200 mm.
  • Cadre en polyoxyméthylène
  • Nylon peau de tamis d'essai
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur intérieure de 45 mm
  • Aucune pièce métallique
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 5 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité DIN 4197
Matériau POM
Hauteur (métrique) 45mm
Diamètre (métrique) externe 200mm
Mesh Material Nylon