Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable avec soudure PVC, diamètre 200 mm x hauteur 50 mm
Code produit 11756687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1mm
106μ m
1,12mm
112 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
140 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
46 product options available for selection
Product selection table with 46 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11756687 45 μm 1 pièce
11714359 25 μm 1 pièce
11714419 106μ m 1 pièce
11704359 20 μm 1 pièce
11726707 112 μm 1 pièce
11736707 140 μm -
11746707 180 μm 1 pièce
11734419 212 μm 1 pièce
11724379 315 μm 1 pièce
11776707 355 μm 1 pièce
11756727 900 μm 1 pièce
11754419 425 μm 1 pièce
11724359 32 μm 1 pièce
11746687 36 μm 1 pièce
11734359 40 μm 1 pièce
11744359 50 μm 1 pièce
11714409 53 μm 1 pièce
11704409 38 μm 1 pièce
11754359 63 μm 1 pièce
11764359 80 μm 1 pièce
11724419 150 μm -
11794369 160 μm 1 pièce
11744419 300 μm 1 pièce
11766707 280 μm 1 pièce
11754379 630 μm 1 pièce
11764379 800 μm 1 pièce
11774419 850 μm 1 pièce
11766727 1,12mm 1 pièce
11784419 1,18mm 1 pièce
11784379 1,25mm 1 pièce
11776727 1,4mm 1 pièce
11744399 1,6mm 1 pièce
11794419 1,7mm 1 pièce
11786727 1,8mm 1 pièce
11716707 90 μm 1 pièce
11774359 100 μm 1 pièce
11704379 200 μm 1 pièce
11714379 250 μm 1 pièce
11734379 400 μm 1 pièce
11704419 75 μm 1 pièce
11784359 125 μm 1 pièce
11744379 500μ m 1 pièce
11764419 600 μm 1 pièce
11706717 710 μm 1 pièce
11774379 1mm 1 pièce
11754399 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 46 options available.
46 options
Code produit 11756687 Fournisseur Linker Industrietechnik™ Code fournisseur 552.050.221018
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le tamisage de particules de différentes porosités. Ces tamis d'essai en acier inoxydable sont soudés en PVC et ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
  • Étagères en acier inoxydable d'une hauteur intérieure de 50 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis d'essai en acier inoxydable
  • Soudure en PVC
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 70 °C
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 45 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1. Gamme principale selon ISO 565 (ouvertures de mailles)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour le calibrage des agrégats, noix, noisettes et fruits
Diamètre (métrique) externe 200mm
Mesh Material Acier inoxydable