Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway moyennes en nickel
Code produit. 11834593 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11834593
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Finition brillante, lame plate à une extrémité et à un angle de 45 degrés à l’autre extrémité ; ces spatules sont idéales pour une large gamme de composés dans la plupart des environnements de laboratoire.
  • Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
  • Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
  • Lame à une extrémité plate, l’autre extrémité à un angle de 45° 
  • “Poids micro” – diamètre du corps central de 1,60 mm
  • “Poids moyen” – diamètre du corps central de 3,65 mm
  • Suffisamment long pour protéger les mains de l’utilisateur des surfaces chaudes
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule
Finition Luminosité
À utiliser avec (application) Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale
Largeur (métrique) de lame 10 mm
Température (métrique) Max 315°C
Matériau Nickel
Longueur (métrique) 230 mm