Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10165412 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 sachets x 8 plaques
5 sachets x 4 plaques
Conditionnement:
20 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement unitSize
10165412 Vert 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10227512 Bleu 5 sachets x 4 plaques -
10359192 Jaune 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10052143 Blanc 10 sachets x 8 plaques 80 pièces
10267462 Blanc 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10165412 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030502337
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques PCR, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène répondent à toutes les exigences actuelles SBS , IVD, EN ISO Directives 9001/2/3 et EN 13485.
  • Recovermax - Fond rond concave, forme de puits aux bords adoucis
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • Sans ADN, DNase, RNase ni PCR* inhibiteur (PCR)* faire le ménage)
  • Autoclavable
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96