Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène répondent à toutes les exigences actuelles SBS , IVD, EN ISO Directives 9001/2/3 et EN 13485.
- Recovermax - Fond rond concave, forme de puits aux bords adoucis
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance aux substances chimiques
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- Sans ADN, DNase, RNase ni PCR* inhibiteur (PCR)* faire le ménage)
- Autoclavable
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 5 sachets x 4 plaques |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Deepwell Plaque |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 2000 μl |
| Afficher plus |