Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Code produit 11517552 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1,00 mm
106μ m
1,18mm
125 μm
1,40mm
150 μm
1,70mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36mm
250 μm
2,80mm
300 μm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
500μ m
600 μm
710 μm
852 μm
Conditionnement:
1 pièce
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11517552 250 μm 1 pièce
11537542 1,00 mm 1 pièce
11567552 106μ m 1 pièce
11557552 125 μm -
11547552 150 μm 1 pièce
11597532 2 mm 1 pièce
11527552 212 μm 1 pièce
11527562 38 μm 1 pièce
11587542 425 μm 1 pièce
11517562 45 μm 1 pièce
11507552 300 μm 1 pièce
11597023 4 mm -
11577542 500μ m 1 pièce
11507562 53 μm 1 pièce
11567542 600 μm 1 pièce
11597552 63 μm 1 pièce
11557542 710 μm 1 pièce
11587552 75 μm 1 pièce
11547542 852 μm 1 pièce
11577552 90 μm 1 pièce
11557562 20 μm 1 pièce
11547562 25 μm 1 pièce
11537562 32 μm 1 pièce
11597542 355 μm 1 pièce
11567532 3,35mm 1 pièce
11577532 2,80mm 1 pièce
11587532 2,36mm 1 pièce
11537552 180 μm 1 pièce
11507542 1,70mm 1 pièce
11517542 1,40mm 1 pièce
11527542 1,18mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 11517552
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable et disponible dans une grande variété de tailles. Fisherbrand™ Le tamis d'essai en acier inoxydable avec treillis métallique tissé a un diamètre de 200 mm.
Tamis d'essai de 100 mm et 200 mm de diamètre avec cadre en acier inoxydable et treillis métallique tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. Maillages et diamètres de tamis supplémentaires disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 250 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Certificat de conformité et fiche d’enregistrement
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Fil tissé