Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 63 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Comprend | Certificat de conformité et fiche d’enregistrement |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Fil tissé |