Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Code produit 12616765 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Laqué bleu
Laqué rouge
Laqué vert
Vernis doré
Vernis transparent
unie
Type de produit:
Bouchon à sertir déchirable complet
Capsule à sertir déchirable centrale
Capsule à sertir pour orifice central
À sertir
Conditionnement:
1000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit unitSize
12616765 Vernis doré Capsule à sertir pour orifice central 1000 pièces
11805020 unie À sertir 1000 pièces
11885010 unie Capsule à sertir déchirable centrale 1000 pièces
11895010 Vernis transparent Bouchon à sertir déchirable complet 1000 pièces
12626765 Laqué rouge À sertir 1000 pièces
12606505 Laqué bleu Capsule à sertir pour orifice central 1000 pièces
13401309 Laqué bleu À sertir 1000 pièces
15440130 Laqué rouge À sertir 1000 pièces
12646765 Laqué vert À sertir 1000 pièces
15440120 Laqué vert À sertir 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12616765
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vernis doré
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Type de produit Capsule à sertir pour orifice central