Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Argent, Gris, Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 1000 (10 sacs de 100 unités) |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 20 mm |
| Concept écologique | ACT Ecolabel (Argent) |
| Afficher plus |