Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Argent, Gris |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| Concept écologique | ACT Ecolabel (Silver) |
| Afficher plus |