Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm
Code produit 11837281 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris, Rouge, Transparente
Rouge-orange, Transparente
Transparent, Transparente
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Pré-fendu Conditionnement
11837281 Transparent, Transparente Silicone / PTFE No 1000 pièces
11899420 Gris, Rouge, Transparente PTFE/butyle No 1000 pièces
11889420 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / TEF No 1000 pièces
11819430 Transparent, Transparente Silicone / PTFE Oui 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11837281
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 22 mm
  • PE
  • Bouchon
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Transparent, Transparente
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu No
À utiliser avec (application) Headspace
Dureté Shore A 45°
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit Bouchon à clipser