Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker pour gaz LP, 24 mm
Code produit 12882144 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
GPL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
12882144 GPL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12882144
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
  • Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
  • À utiliser avec le gaz naturel / méthane
  • Électrodes de 12,7 mm de diamètre
Spécification
Type de produit Brûleur Meker
Type de gaz GPL
Diamètre (métrique) 24 mm
Nb par paquet 1 de chaque