Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400
Code produit 15529544 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Beige, Naturel, Blanc
Blanc, Gris, Rouge
Noir, Blanc
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
PTFE / EPDM
Silicone / PTFE
Silicone/aluminium
Épaisseur (métrique):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
15529544 Argent, Blanc Silicone/aluminium 3 mm 100 pièces
10090962 Blanc, Gris, Rouge PTFE/butyle 2,5 mm 100 pièces
10132422 Beige, Naturel, Blanc Silicone / PTFE 3,2 mm 100 pièces
12921001 Noir, Blanc PTFE / EPDM 2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15529544
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Joints combinés prêts à l’emploi.
  • Assemblage rapide et simple
  • Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
  • Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone/aluminium
Couleur Argent, Blanc
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Stockage
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type de produit Bouchon à vis