Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles de 25 mL
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Yes |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Description | Forme : Étalon |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 2/10 |
| Type de graduation | Negative Graduations |
| Comprend | Synthetic Fibrous Filter Material |
| Graduations négatives | Yes |
| Afficher plus |