Learn More
(((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, trisodium salt, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30987645
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30987645 5 g 5g
30975236 1 g 1g
30971127 100 mg -
30976757 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30987645 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1324755g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 36051-31-7
Molecular Formula C10H13N5Na3O14P3
MDL Number MFCD03787968
Quantity 5 g
SMILES O=P([O-])(OP([O-])(OP([O-])(O)=O)=O)OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C2N=C(N)NC3=O)[C@H](O)[C@@H]1O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 589.13
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, trisodium salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.