Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Code produit 11337544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Conditionnement:
100Pack
1 unité
50boîte
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement Conditionnement
11337544 180 mm 18 mm 100Pack 100 pièces
11863380 100 mm 10 mm 1 unité 100 pièces
11862373 130 mm 14 mm 100Pack 100 pièces
11882373 130 mm 16 mm 100Pack 100 pièces
11802383 180 mm 20 mm 100Pack 100 pièces
11317544 150 mm 20 mm 100Pack 100 pièces
11812363 150 mm 25 mm 50boîte 50 pièces
11822363 200 mm 25 mm 50boîte 50 pièces
10676423 200 mm 30 mm 50boîte 50 pièces
11847982 200 mm 30 mm 100Pack 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11337544 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur A618018001211
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 180 mm
Conditionnement 100Pack
Diamètre (métrique) 18 mm
Type de produit Tube à essai