Learn More
3-Aminobenzyl alcohol, 98+%
Catalog No. 11392067
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11392067 5 g 5g
11302077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11392067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07847.06
 Restricted Item
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
3-Aminobenzyl alcohol, is used as a reagent in the synthesis of quinone analogs as dynamin GTPase inhibitors. Also used as a reagent in the synthesis of pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazines as novel hedgehog signaling pathway inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Aminobenzyl alcohol, is used as a reagent in the synthesis of quinone analogs as dynamin GTPase inhibitors. Also used as a reagent in the synthesis of pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazines as novel hedgehog signaling pathway inhibitors.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-77-6
Molecular Formula C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.16
MDL Number MFCD00007817
InChI Key OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
IUPAC Name (3-aminophenyl)methanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Spezifikation
Melting Point 91°C to 95°C
Quantity 5 g
Beilstein 2205844
Sensitivity Air and light sensitive
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 123.16
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Aminobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.