Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Code produit 17215296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 à 50 ml, recom. : 35 ml
1 à 600 ml, recom. : 400 max.
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17215296 1 à 50 ml, recom. : 35 ml 50 pièces
17225296 1 à 600 ml, recom. : 400 max. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17215296 Fournisseur TPP Techno Plastic Products AG Code fournisseur 387050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    262.94€ / 50 pièces
    Économisez 140.06€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
3-B TubeSpin™ Bioreactor , conique, triple ensaché
  • La solution d'emballage à triple sachet (3-B) de TPP répond aux exigences de plus en plus strictes des salles blanches.
  • Les produits 3-B offrent une sécurité nettement supérieure dans les productions en salles aseptiques de classe propre. Avec l'emballage standard, des contaminants adhérant à l'extérieur du sac pourraient être involontairement transportés dans les zones de salles blanches.
  • Le système d'emballage 3-B empêche la contamination d'atteindre les zones de production hautement sensibles, augmentant ainsi considérablement la sécurité lors de la manipulation de substances en environnement stérile.
  • Tous les avantages du produit standard
  • Idéal pour une utilisation dans des zones dédiées où le transfert stérile du produit est essentiel.
  • Chaque produit est emballé dans trois sachets à ouverture facile.
  • Chaque sac est marqué d'un numéro de sécurité : 3 – extérieur, 2 – milieu, 1 – sac intérieur - la numérotation suivante permet de→ afficher l'état de l'emballage
  • Le sachet intérieur n° 1 porte l'étiquette avec les données du produit : numéro et description du produit, numéro de lot et EXP .
  • Les sachets à ouverture sécurisée sont de plus en plus grands, afin que la manipulation d'un sachet n'entraîne pas la rupture accidentelle du sachet intérieur et sa contamination.
Spécification
Capacité (métrique) 1 à 50 ml, recom. : 35 ml
Hauteur (métrique) 115 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 115 mm
Modèle 50 mL, 3-B
Largeur (métrique) 30 mm
Jetable Usage unique
Matériau de la tubulure Polypropylène
Product Type Conique, triple emballage